Molybdenum carbide ≥99.5% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.5%
CAS No.: 12069-89-5
Molecular Formula: Mo2C
Formula Weight: 203.91
Physical Form: -325 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00014218
Formula:
CMo₂ Punto di fusione: 2687 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014218 CAS Number: 12069-89-5 EINECS: 235-115-7 |