Niobium carbide ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
12147.14
12147.22
12147.14EA
67.6
EUR
12147.14
12147.22
Niobium carbide ≥99% (metals basis)
Niobium carbide
Purity: 99+%
CAS No.: 12069-94-2
Molecular Formula: NbC
Formula Weight: 104.91
Physical Form:
Formula:
CNb Peso molecolare: 104,91 g/mol Punto di fusione: 3500 °C Densità: 7,60 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016237 CAS Number: 12069-94-2 EINECS: 235-117-8 UN: 3178 ADR: 4.1,III |