Methyl phenylglyoxylate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Methyl benzoylformate, Methyl 2-oxo-2-phenylacetate
Formula:
C₉H₈O₃ Peso molecolare: 164.1600 g/mol Punto di ebollizione: 246…248 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 16 °C Densità: 1.15 g/cm³ Flash Pt: 77 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008443 CAS Number: 15206-55-0 EINECS: 239-263-3 |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5250 to 1.5280 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Substance darkened by H2SO4 | Passes test |