Diethyl-tert-butylmalonate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 759-24-0
Molecular Formula: C11H20O4
Formula Weight: 216.28
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4250
Boiling Point: 102-104°/11mm
Beilstein Reference: 1781709
MDL No.: MFCD00009152
Formula:
C₁₁H₂₀O₄ Punto di ebollizione: 102…104 °C (11 mmHg) Densità: 0,978 Flash Pt: 90 °C (194 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009152 CAS Number: 759-24-0 EINECS: 212-067-5 |