Stampa…
Tripalmitin (glycerol tripalmitate) 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Propane-1,2,3-triyl tripalmitate, Tripalmitin, Glycerol tripalmitate
215670050 215670250 215670010
ACRO215670050EA 100 EUR
ACRO215670050 ACRO215670250 ACRO215670010
Tripalmitin (glycerol tripalmitate) 99%
Tripalmitin (glycerol tripalmitate)
Formula: C₅₁H₉₈O₆
Peso molecolare: 807,34 g/mol
Punto di ebollizione: 315 °C
Punto di fusione: 65…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00008995
CAS Number: 555-44-2
EINECS: 209-098-1
Visualizza i codici
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %