2-(Trimethylacetyl)thiophene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,2-Dimethyl-1-(thiophen-2-yl)propan-1-one
Purity: 98%
CAS No.: 20409-48-7
Molecular Formula: C9H12OS
Formula Weight: 168.26
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.5350
Boiling Point: 114-116°/14mm
Beilstein Reference: 116243
MDL No.: MFCD00051668
Formula:
C₉H₁₂OS Peso molecolare: 168,26 g/mol Punto di ebollizione: 114…116 °C (14 mmHg) Densità: 1,07 Flash Pt: 99 °C (210 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051668 CAS Number: 20409-48-7 |