3,5-Difluoro-4-methoxyaniline ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 363-47-3
Molecular Formula: C7H7F2NO
Formula Weight: 159.14
Odour: Characteristic
Melting Point: 77-80°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04115910
Formula:
C₇H₇F₂NO Peso molecolare: 159.14 g/mol Punto di fusione: 77…80 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115910 CAS Number: 363-47-3 UN: 2811 ADR: 6.1 III |