Stampa…
2-Methylbenzamidoxime
Fornitore: Cayman Chemical
13002-500 13002-1 13002-5
CAYM13002-500EA 68.5 EUR
CAYM13002-500 CAYM13002-1 CAYM13002-5
2-Methylbenzamidoxime
2-Methylbenzamidoxime
Formula: C₈H₁₀N₂O
Peso molecolare: 150,18 g/mol
CAS Number: 40312-14-9