Stampa…
2,3-Dichloroanisole ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 1,2-Dichloro-3-methoxybenzene
D2306-25G D2306-500G
TCIAD2306-25GEA 40 EUR
TCIAD2306-25G TCIAD2306-500G
2,3-Dichloroanisole ≥97.0% (by GC)
2,3-Dichloroanisole
Formula: C₇H₆Cl₂O
Peso molecolare: 177,03 g/mol
Punto di ebollizione: 128 °C (20 -rr)
Punto di fusione: 31…34 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000545
CAS Number: 1984-59-4
EINECS: 217-853-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a89d372e9ceed4a7b7909da95844b46463447b65&vid=b64ca5a0b302d51e7e7fa28e43ed27cfc747bc03&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %