Stampa…
4-Methoxythiobenzamide
Fornitore: Cayman Chemical
10552-500 10552-1 10552-5
CAYM10552-500EA 45.7 EUR
CAYM10552-500 CAYM10552-1 CAYM10552-5
4-Methoxythiobenzamide
4-Methoxythiobenzamide
Formula: C₈H₉NOS
Punto di ebollizione: 282 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 155 °C
MDL Number: MFCD00040993
CAS Number: 2362-64-3