Stampa…
(±)-3-Carene 90% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
367960250 367960010
ACRO367960250EA 30.6 EUR
ACRO367960250 ACRO367960010
(±)-3-Carene 90% stabilizzato
(±)-3-Carene
Formula: C₁₀H₁₆
Punto di ebollizione: 167…170 °C (1013 hPa)
Densità: 0,864 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001315
CAS Number: 13466-78-9
EINECS: 236-719-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,01885
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.862 to 0.865 g/ml
GC ≥88 %
Stabilizer 0.01 % alpha-Tocopherol