Stampa…
Reattivo di Nessler
Fornitore: Lovibond
Pericolo
465200 465201
LOVI465200EA 28.2 EUR
LOVI465200 LOVI465201
Reattivo di Nessler
Reattivo di Nessler
Punto di ebollizione: ∼100 °C (1013 hPa)
Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00049656
CAS Number: 7783-33-7
UN: 2922
ADR: 8,II