Stampa…
3-Isobutyl-1-methylxanthine
Fornitore: Cayman Chemical
Attenzione
13347-100 13347-250 13347-500
CAYM13347-100EA 81.5 EUR
CAYM13347-100 CAYM13347-250 CAYM13347-500
3-Isobutyl-1-methylxanthine
3-Isobutyl-1-methylxanthine
Formula: C₁₀H₁₄N₄O₂
Punto di fusione: 200…201 °C
MDL Number: MFCD00005584
CAS Number: 28822-58-4
EINECS: 249-259-3