Stampa…
Deuterio ossido (99.90% D) per spettroscopia NMR
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Water-D2, Heavy water
84541.0500EA 2270 EUR
84541.0500 84541.0011 84541.0025 84541.0100
Deuterio ossido (99.90% D) per spettroscopia NMR
Deuterio ossido
Formula: D₂O
Peso molecolare: 20 g/mol
Punto di ebollizione: 101.3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 3.8 °C
Densità: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044636
CAS Number: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Visualizza i codici
Arricchimento isotopico(FT NMR400MHz)(D) Min. 99.90 %
1H-NMR Conforms to reference