Etile acetato ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Acetato di etile
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
CH₃COOC₂H₅ Peso molecolare: 88.11 g/mol Punto di ebollizione: 77.1 Punto di fusione: –83 °C Densità: 0.902 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –4 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009171 CAS Number: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3 II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
|
Purity (GC) |
|
Identity(IR) | Conforms |
Evaporation Residue |
|
Water |
|
Color |
|
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) |
|
Suitability | Residue Analysis |