Stampa…
Cicloesano ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00667.1000 1.00667.2500
1.00667.1000EA 115 EUR
1.00667.1000 1.00667.2500
Cicloesano ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Cicloesano
Formula: C₆H₁₂
Peso molecolare: 84,16 g/mol
Punto di ebollizione: 81 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 7 °C
Densità: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –18 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003814
CAS Number: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=4e419bbbb9505e4f7a2f5682b8e9cc4dcb19d0e9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) =99.8%
Identity(IR) Conforms
Evaporation Residue = 3.0 mg/l
Water = 0.01%
Color =10 Hazen
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) = 3ng/ml
Suitability Residue Analysis