Stampa…
Acetonitrile 99,8, SupraSolv® GC_MS
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
MQ100
1.00665.1000 1.00665.2500
1.00665.1000EA 60.9 EUR
1.00665.1000 1.00665.2500
Acetonitrile 99,8, SupraSolv® GC_MS
Acetonitrile
Formula: H₃CCN
Peso molecolare: 41.05 g/mol
Punto di ebollizione: 81.6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –45.7 °C
Densità: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 2 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001878
CAS Number: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) =99.8%
Identity(IR) Conforms
Evaporation Residue = 3.0 mg/l
Water = 0.05%
Color =10 Hazen
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) = 3ng/ml
Suitability Residue Analysis