Stampa…
Unità per elettroforesi verticale standard a doppio raffreddamento, SE600
Fornitore: HOEFER ELECTROPHORESIS
SE600-15-1.5 SE600
732-1919EA 0 EUR
732-1919 732-1918
Unità per elettroforesi verticale standard a doppio raffreddamento, SE600
Sistemi per elettroforesi Sistemi verticali per elettroforesi su gel
L'unità SE600 è ideale per tutte le separazioni mediante elettroforesi standard.
  • Dimensioni massime piastra in vetro, 18×16 cm
  • Producono corsie dritte e bande nitide e ben definite
  • Per far correre fino a quattro gel (massimo 112 campioni) contemporaneamente alle stesse condizioni
  • Per far correre gel a temperatura uniforme da 1 a 45 °C
  • Supporta PAGE nativa e denaturante ed elettroforesi bidimensionale
  • Ampia gamma di accessori per configurare il gel in modo da poterlo adattare in base alle singole esigenze
Informazioni per l'ordine: il sistema completo comprende camera tampone inferiore, camera tampone superiore, coperchio di sicurezza con cavi ad alta tensione, scambiatore di calore, 6 piastre in vetro (18×16 cm), 4 gruppi morsetto (16 cm), 6 camme, 2 guarnizioni scanalate per camera tampone superiore, doppio supporto per la preparazione del gel con base livellante, livella a bolla, 2 guarnizioni laminate per unità di colata, diga per tampone, modello di allineamento, strumento di separazione piastre, guarnizione gel, 2 pettini (15 pozzetti, spessore 1,5 mm) e 4 spaziatori (2 cm, spessore 1,5 mm). L'unità di base viene fornita senza pettini e spaziatori da 16 cm, entrambi ordinabili separatamente.