Stampa…
Stretchable lanyards, shock-absorbing, Miller® Manyard®
Fornitore: Honeywell Safety
1005317 1005318 1005324 1005325 1005326 1005327 1013491
111-1381EA 129 EUR
111-1381 139-0220 139-0221 111-1382 111-1383 111-1384 118-0274
Stretchable lanyards, shock-absorbing, Miller® Manyard®
Protezione anticaduta Funi di sicurezza
The lightweight, elasticated Manyard® is ideal when carrying out maintenance on cranes or gantries. When contracted, these shock-absorbing lanyards reduce the risk of tripping or snagging.
  • Unique woven shock-absorbing material reduces fall arrest forces
  • Highly resistant external webbing with PTFE finish
  • With safety clip that straps on to the harness to hold the Manyard® when not in use
  • Reliable visual inspection: Integral red core becomes visible if the outer jacket is damaged or worn
  • Hi-tech protective finish on the outer tubular jacket prolongs the
More Product Information
Visualizza i codici
Specifiche
Modello ME82 - 1,5 m ME82 - 2,0 m ME86 - 1,5 m ME86 - 2,0 m ME83 - 1,5 m ME83 - 2,0 m Doppia
Environmentally Preferable
Tensione > 1500 daN > 1500 daN > 1500 daN > 1500 daN > 1500 daN > 1500 daN > 1500 daN
Tipo di connettore Due moschettoni ML00, in acciaio galvanizzato, apertura 18 mm Due moschettoni ML00, in acciaio galvanizzato, apertura 18 mm Moschettone CS20, in acciaio zincato, apertura 18 mm
Gancio a scatto, in acciaio cromato, apertura 63 mm
Moschettone CS20, in acciaio zincato, apertura 18 mm
Gancio a scatto, in acciaio cromato, apertura 63 mm
Moschettone, in acciaio zincato, apertura 17 mm
Gancio a scatto, in acciaio cromato, apertura 20 mm
Moschettone, in acciaio zincato, apertura 17 mm
Gancio a scatto, in acciaio cromato, apertura 20 mm
Moschettone con ghiera, in acciaio galvanizzato, apertura 18 mm
Due moschettoni per impalcatura, lega leggera, apertura 63 mm
Elasticità 29,7% 32,0% 30,0% 32,8% 32,8% 33,0% 32,8%
Peso 0,62 kg 0,67 kg 0,92 kg 0,98 kg 0,65 kg 0,73 kg 1,90 kg