Stampa…
Colonne HPLC a scambio anionico, PRP-X100
Fornitore: HAMILTON BONADUZ
79668 79669 79670 79671
554-2272EA 1680 EUR
554-2272 554-2273 554-2274 554-2275
Colonne HPLC a scambio anionico, PRP-X100
Colonne cromatografiche
La linea di colonne a scambio anionico è stata progettata per soddisfare requisiti specifici di analisi anioniche. Le quattro colonne coprono tutti gli aspetti delle analisi di anioni standard, separazione di tutti gli 8 anioni comuni nello stesso ciclo. L'esclusivo design del materiale poroso di confezionamento altamente reticolato e le proprietà chimiche della superficie a forte legame covalente garantiscono la massima durata e un'alta efficienza di separazione. Le colonne sono destinate a utilizzi con tampone carbonato-bicarbonato in qualsiasi concentrazione o con gradiente idrossido e molte altre fasi mobili.
  • Analisi di anioni comuni in soluzioni acquose
  • Separazioni ad alta risoluzione
  • Supporto rigido in polimero per stabilità della pressione fino a 350 bar
  • Utilizzabili con sostanze organiche nel range 0 - 100% e a pH 1 - 13
  • Compatibili con tutti i cromatografi a scambio ionico o sistemi HPLC
  • Hardware PEEK per biocompatibilità
Anion Resolution
- High resolution column with high separation efficiency
- High sample-loading capacity
- Analysis of low and high ion concentrations in a single run
Anion Fast
- For fast separation of all common anions under 15 minutes
- Well-balanced ratio between good resolution and short analysis time
- For medium and low sample concentrations from 1 to 500 ppm
Anion Micro
- High resolution of common anions
- Ideal for separating/isolating limited sample amounts
- Can be used with micro pumps at low flow rate in the μl/min range
Anion Trace
- Separation of common anions and oxihalides
- Improved signal-to-noise for analysis of very low concentrations in ppb range
- Improved peak shape and shorter retention times for late eluting anions