Stampa…
VWR®, Labelling Tapes, Wafer Box Sealing
Fornitore: VWR Collection
817-0100EA 24 EUR
817-0100 817-0095 817-0059 817-0063 817-0065 817-0101 817-0096 817-0099 817-0097 817-0098 817-0152
VWR®, Labelling Tapes, Wafer Box Sealing
Nastri
Il retro in polietilene con adesivo in acrilico vanta un degasamento basso e buone proprietà di rimozione. Lavorati in un ambiente controllato, i nastri sono avvolti su una bobina in plastica e confezionati singolarmente.
  • Copertura di etichette (per proteggere le etichette di carta)
  • Manutenzione
  • Codifica a colori
Processed in a controlled environment, tapes are wound on a plastic core and single-bagged.
Length: 32,9 m
Different colours available.