Stampa…
pHmetro/termometro portatili, Portavo® 902 e 904/904 ATEX
Fornitore: KNICK
902PH 904PH 904SET-PH 902SET-PH 904XPHSET
665-0288EA 1080 EUR
665-0288 665-0289 662-1869 662-1868 KNIC904XPHSET
pHmetro/termometro portatili, Portavo® 902 e 904/904 ATEX
Electrochemistry Meters pHmetri
Questi misuratori, portatili e intuitivi, con ingressi per sensore analogico e digitale Memosens® sono ideali per misurazioni di routine di pH/temperatura e mV. Le funzionalità, la versatilità, la robustezza e l'ampia scelta di sensori li rendono la soluzione ideale sia per applicazioni di processo che in laboratorio. Impermeabili, a norma IP 66/IP 67.
  • Custodia in plastica rinforzata per applicazioni industriali impegnative
  • Coperchio integrato per la protezione del display utilizzabile anche come supporto da laboratorio
  • Con ingresso sensore analogico (DIN) e ingresso digitale Memosens®, per digitalizzare i segnali e trasferirli in modo induttivo, ossia tramite collegamento senza contatto
  • Alloggiamento protettivo per sensore integrato per impedire essiccazione e danni al sensore
  • Display in vetro trasparente e antigraffio di facile lettura, anche dopo anni di utilizzo
  • Controllo automatico dello stato del dispositivo e del sensore; valutazione degli intervalli di calibrazione per i dati del sensore
  • Memosens®: tutte le informazioni sulla durata del sensore vengono salvate direttamente nel sensore (cronologia di calibrazione, tempo di esercizio, durata, usura del sensore, cicli SIP, ecc.)
Portavo® 904 è dotato inoltre di un registratore di dati con capacità di 5000 valori, porta micro USB per collegamento a PC, alimentatore, software per PC Paraly® 112 e accumulatore Li-Ion.
Portavo® 904 ATEX è l'unico analizzatore portatile con approvazione ATEX per zona 0/1. Utilizzabile in aree pericolose.
Informazioni per l'ordine: con batterie (4× AA), manuale, cinghia di trasporto e certificato. Portavo® 904 è completo inoltre di cavo USB (1,5 m) e software. Tutti i dispositivi, eccetto il set, sono forniti senza elettrodi (da ordinare separatamente).
Portavo® 902 Set con pHmetro Portavo® 902, elettrodo digitale per pH in vetro SE102-MS con sensore di temperatura PT1000, cavo Memosens CA/MS-001XFA (1 m), custodia di trasporto e soluzioni tampone.
Portavo® 904 Set con pHmetro Portavo® 904, elettrodo digitale per pH in vetro SE102 NMS con sensore di temperatura PT1000, cavo Memosens CA/MS-001XFA (1 m), custodia di trasporto e soluzioni tampone.