Stampa…
Misuratori multiparametro, portatili, Portavo® 907
Fornitore: KNICK
907MULTICOND 907MULTIOXY 907SETMULTILDO 907SETMULTIPHC
665-0287EA 1930 EUR
665-0287 664-0138 665-0361 665-0362
Misuratori multiparametro, portatili, Portavo® 907
Electrochemistry Meters pHmetri
Questi strumenti versatili e portatili sono in grado di misurare pH, ORP, conducibilità e ossigeno/ossigeno ottico. Grazie alla struttura robusta e all'ampia scelta di sensori, sono particolarmente adatti sia per applicazioni di processo che in laboratorio. Impermeabili, a norma IP66/IP67.
  • Custodia in plastica rinforzata per applicazioni industriali impegnative
  • Coperchio integrato per la protezione del display e come supporto da laboratorio
  • Display TFT a colori ad alta risoluzione transflettivo, visibile anche in pieno sole
  • Funzione di registrazione dati per memorizzare massimo 10.000 valori
  • Con ingresso Memosens® digitale, per digitalizzare i segnali e trasferirli in modo induttivo, ossia tramite collegamento senza contatto
  • Alloggiamento protettivo del sensore integrato per impedire essiccatura e danni al sensore
  • Possibilità di misurazioni dell'ossigeno ottico
  • Controllo automatico dello stato del dispositivo e del sensore; valutazione degli intervalli di calibrazione per i dati del sensore
  • Memosens®: tutte le informazioni sulla durata del sensore vengono salvate direttamente nel sensore (cronologia di calibrazione, tempo di esercizio, durata, usura del sensore, cicli SIP, ecc.)
Portavo® 907 OXY Set includes the Portavo® 907 multi-parameter-meter and the digital probe SE 340 for optical oxygen measurements, with M12 8-pin plug according to DIN EN 50262.
Portavo® 907 LDO Set includes the Portavo® 907 multi-parameter-meter, the digital probe SE 340 for optical oxygen measurements, a carrying case and buffer solutions.
Portavo® 907 pH Set includes the Portavo® 907 multi-parameter-meter, the digital Memosens sensor SE 102 NMS, Memosens cable, carrying case and pH buffer solutions.
Portavo® 907 Multi Set includes the Portavo® 907 multi-parameter-meter, the digital Memosens pH sensor SE 102 NMS, Meosens conductivity sensor SE 615/1-MS, Memosens oxygen sensor SE 715/1-MS, Memosens cable, carrying case and pH buffer solutions.
Informazioni per l'ordine: Forniti con manuale, 4 batterie AA, cinghia di trasporto, certificato di fabbrica, porta micro USB per collegamento a PC, cavo USB (1,5 m) e software per PC Paraly® 112. Tutti gli strumenti, eccetto il set, vengono forniti senza elettrodo (da ordinare separatamente).
Set Portavo® 907 LDO: Include lo strumento multi-parametrico Portavo® 907, digitale SE 340 con misurazione ottica dell'ossigeno, valigia e soluzioni tampone.
Set Portavo® 907 pH: Include lo strumento multi-parametrico Portavo® 907, l'elettrodo digitale Memosens SE 102 NMS, il cavo per l'elettrodo, valigia e soluzioni tampone pH.
Multi set Portavo® 907: Include lo strumento multi-parametrico Portavo® 907, l'elettrodo digitale Memosens pH SE 102 NMS, l'elettrodo digitale Memosens conducibilità SE 615/1-MS, l'elettrodo digitale Memosens per ossigeno SE 715/1-MS, il cavo per l'elettrodo, valigia e soluzioni tampone pH.