Stampa…
Misuratore multiparametro, portatile, per aree ATEX, Portavo® 904 X Multi Multi Set
Fornitore: KNICK
904XMULTI 904XMULTISET
665-0285EA 3090 EUR
665-0285 665-0524
Misuratore multiparametro, portatile, per aree ATEX, Portavo® 904 X Multi Multi Set
Misuratori elettrochimici pHmetri
Questo misuratore multiparametro a prova di esplosione è stato specificamente progettato per l'utilizzo in aree a rischio di esplosione. È adatto per le misurazioni quotidiane di routine di pH, ORP, conducibilità e ossigeno. Impermeabile in conformità con IP66/IP67.
  • Analizzatore portatile con approvazione ATEX per zona 1, sensore per zona 0
  • Coperchio integrato per la protezione del display utilizzabile anche come supporto da laboratorio
  • Con ingresso Memosens digitale, per digitalizzare i segnali e trasferirli in modo induttivo, ossia tramite collegamento senza contatto
  • Con registrazione dati per un massimo di 5.000 valori
  • Alloggiamento protettivo per sensore integrato per impedire essiccamento e danni al sensore
  • Display in vetro trasparente di facile lettura, anche dopo anni di utilizzo
  • Controllo automatico dello stato del dispositivo e del sensore; valutazione degli intervalli di calibrazione per i dati del sensore
  • Memosens®: tutte le informazioni sulla durata del sensore vengono salvate direttamente nel sensore (cronologia di calibrazione, tempo di esercizio, durata, usura del sensore, cicli SIP, ecc.)
Plastic transport case.
Informazioni per l'ordine: Meter only is supplied with USB cable but without electrodes. The set is supplied with Memosens pH sensor SE554X/1-NMSN, case, USB cable (1,5 m), Memosens cable CA/MS-001XFA-L, buffer solution, 4 AA batteries, carrying strap, factory certificate, Paraly 112 PC software, and manual. All relevant certification is supplied with the meter or can be obtained on the Knick website.