Stampa…
Conduttimetri, portatili, Portavo® 902 e 904/904 ATEX
Fornitore: KNICK
902COND 904COND 904SET-COND 904XCONDSET
663-0224EA 1310 EUR
663-0224 663-0225 663-0258 KNIC904XCONDSET
Conduttimetri, portatili, Portavo® 902 e 904/904 ATEX
Misuratori elettrochimici Conduttimetri
Questi conduttimetri, portatili e intuitivi, con ingressi per sensore analogico e digitale Memosens® sono ideali per misurazioni quotidiane. Le funzionalità, la versatilità, la robustezza e l'ampia scelta di sensori li rendono la soluzione ideale sia per applicazioni di processo che in laboratorio. Impermeabili, a norma IP 66/IP 67.
  • Custodia in plastica rinforzata per applicazioni industriali impegnative
  • Coperchio integrato per la protezione del display e come supporto da laboratorio
  • Con ingresso sensore analogico (DIN) e ingresso digitale Memosens®, per digitalizzare i segnali e trasferirli in modo induttivo, ossia tramite collegamento senza contatto
  • Alloggiamento protettivo per sensore integrato per impedire essiccatura e danni al sensore
  • Display in vetro trasparente di facile lettura, anche dopo anni di utilizzo
  • Controllo automatico dello stato del dispositivo e del sensore; valutazione degli intervalli di calibrazione per i dati del sensore
  • Memosens®: tutte le informazioni sulla durata del sensore vengono salvate direttamente nel sensore (cronologia di calibrazione, tempo di esercizio, durata, usura del sensore, cicli SIP, ecc.)
Portavo® 904 è dotato inoltre di un registratore di dati con capacità di 5000 valori, porta micro USB per collegamento a PC, alimentatore, software per PC Paraly 112 e batteria agli ioni di litio.
Portavo® 904 ATEX è l'unico analizzatore portatile con approvazione ATEX per zona 0/1. Antideflagrante, utilizzabile in aree pericolose.
Il misuratore 904 ATEX viene fornito con relativa certificazione. Le copie aggiuntive possono essere reperite sul sito Web Knick.
Informazioni per l'ordine: tutti i dispositivi (ad eccezione del set) sono forniti senza sensori (da ordinare separatamente).