(-)-Carveol (mixture of cis- and trans-isomers) ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 99-48-9
Molecular Formula: C10H16O
Formula Weight: 152.24
Flash Point: 98°(209°F)
Refractive Index: 1.4960
Boiling Point: 227°
Beilstein Reference: 6269416
MDL No.: MFCD00869995
Formula:
C₁₀H₁₆O Punto di ebollizione: 227 °C Densità: 0,96 Flash Pt: 98 °C (209 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00869995 CAS Number: 99-48-9 EINECS: 202-757-4 |