Stampa…
1-Chloro-4-phenylphthalazine 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H33125.03 H33125.06
H33125.03EA 94 EUR
H33125.03 H33125.06
1-Chloro-4-phenylphthalazine 96%
1-Chloro-4-phenylphthalazine
Purity: 96% CAS No.: 10132-01-1 Molecular Formula: C14H9ClN2 Formula Weight: 240.69 Melting Point: 158-159° MDL No.: MFCD00524786
Formula: C₁₄H₉ClN₂
Punto di fusione: 158…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00524786
CAS Number: 10132-01-1