Luminol (3-Aminophthalhydrazide) 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
NSC 5064
Purity: 98%
CAS No.: 521-31-3
Molecular Formula: C8H7N3O2
Formula Weight: 177.16
Odour: Odourless
Melting Point: 325-330°
Beilstein Reference: 383929
Merck Reference: 14,5600
MDL No.: MFCD00006890
Formula:
C₈H₇N₃O₂ Punto di fusione: 325…330 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006890 CAS Number: 521-31-3 EINECS: 208-309-4 Merck Index: 14,5600 |