1-Chlorophthalazin-4-one ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 2257-69-4
Molecular Formula: C8H5ClN2O
Formula Weight: 180.59
Melting Point: 270-274°
MDL No.: MFCD00102192
Formula:
C₈H₅ClN₂O Punto di fusione: 270…274 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00102192 CAS Number: 2257-69-4 |