Diphenylboric acid-2-aminoethyl ester (2-APB) 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Aminoethyl diphenylborinate, 2-((Diphenylboryl)oxy)ethanamine
Purity: 98%
CAS No.: 524-95-8
Molecular Formula: C14H16BNO
Formula Weight: 225.10
Melting Point: 187-190°
Beilstein Reference: 2942273
Formula:
C₁₄H₁₆BNO Peso molecolare: 225.1 g/mol Punto di fusione: 187…190 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014823 CAS Number: 524-95-8 EINECS: 208-366-5 |