Stampa…

Acido nalidixico ≥98%, purissimo

Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo

0677-250GEA 367 EUR
0677-250G
Acido nalidixico ≥98%, purissimo
Nalidixic acid

Un agente battericida che inibisce l'attività della DNA girasi. Concentrazione di lavoro consigliata : 15 mg/ml.

Formula: C₁₂H₁₂N₂O₃
Peso molecolare: 232,24 g/mol
Punto di fusione: 227°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006884
CAS Number: 389-08-2
EINECS: 206-864-7

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Metalli pesanti (come Pb) < = 0,002%
Perdita per essiccamento <= 0,5%
Punti di fusione 225 °C - 231 °C
Purezza >= 98%
Residuo alla combustione <= 0,2%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR