Stampa…
Acido nalidixico ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B25096.14 B25096.06 B25096.22
B25096.14EA 108 EUR
B25096.14 B25096.06 B25096.22
Acido nalidixico ≥99%
Nalidixic acid
Purity: 99% CAS No.: 389-08-2 Molecular Formula: C12H12N2O3 Formula Weight: 232.24 Melting Point: 228-230° Beilstein Reference: 750515 Merck Reference: 14,6359 MDL No.: MFCD00006884
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₃
Peso molecolare: 232,24 g/mol
Punto di fusione: 228…230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006884
CAS Number: 389-08-2
EINECS: 206-864-7
Merck Index: 14,6359