Stampa…
Acido nalidixico 99.5%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
169900250 169900050 169901000
ACRO169900250EA 117 EUR
ACRO169900250 ACRO169900050 ACRO169901000
Acido nalidixico 99.5%
Nalidixic acid
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₃
Peso molecolare: 232,24 g/mol
Punto di fusione: 225…231 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006884
CAS Number: 389-08-2
EINECS: 206-864-7
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 225 to 231 °C
Titration with NaOH ≥99.4 %
Specific optical rotation -44.0° to -48.0° (20 °C, 589 nm) (c=0.7, water)