Stampa…
Iminodibenzyl 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
A19204.14 A19204.22 A19204.36
A19204.14EA 32.1 EUR
A19204.14 A19204.22 A19204.36
Iminodibenzyl 97%
Iminodibenzyl
Purity: 97% CAS No.: 494-19-9 Molecular Formula: C14H13N Formula Weight: 195.27 Odour: Odourless Melting Point: 105-108° Beilstein Reference: 152732 MDL No.: MFCD00005070
Formula: C₁₄H₁₃N
Peso molecolare: 195,27 g/mol
Punto di fusione: 105…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005070
CAS Number: 494-19-9
EINECS: 207-787-1