Stampa…
Iminodibenzyl 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
122070250 122071000
ACRO122070250EA 35.9 EUR
ACRO122070250 ACRO122071000
Iminodibenzyl 97%
Iminodibenzyl
Formula: C₁₄H₁₃N
Peso molecolare: 195,27 g/mol
Punto di fusione: 105…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005070
CAS Number: 494-19-9
EINECS: 207-787-1
Visualizza i codici
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.3 %
GC ≥96.0 %