2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 3747-74-8
Molecular Formula: C10H8ClN.HCl
Formula Weight: 214.10
Melting Point: 184-190°
Beilstein Reference: 3565832
Formula:
C₁₀H₉Cl₂N Punto di fusione: 184…190 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012734 CAS Number: 3747-74-8 EINECS: 223-145-3 |