Indomethacin ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 53-86-1
Molecular Formula: C19H16ClNO4
Formula Weight: 357.8
Melting Point: 158-161°
Beilstein Reference: 497341
Merck Reference: 14,4968
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00057095
Formula:
C₁₉H₁₆ClNO₄ Peso molecolare: 357.80 g/mol Punto di fusione: 158…161 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00057095 CAS Number: 53-86-1 EINECS: 200-186-5 UN: 2811 ADR: 6.1 II |