Stampa…
(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: CTH-(S)-Xylyl-P-Phos, (S)-4,4'-Bis(bis(3,5-dimethylphenyl)phosphino)-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine
confezionato sotto argo
44614.02 44614.77
44614.02EA 301 EUR
44614.02 44614.77
(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
(S)-(-)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
CAS No.: 443347-10-2 Molecular Formula: C46H50N2O4P2 Formula Weight: 756.86 Physical Form: Powder, packaged under argon Melting Point: 158-162° MDL No.: MFCD04974235
Asymmetric hydrogenation
Formula: C₄₆H₅₀N₂O₄P₂
Peso molecolare: 756,85 g/mol
Punto di fusione: 158…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04974235
CAS Number: 443347-10-2