Stampa…
L(-)-Carnitine ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Levocarnitine, L-Carnitine, Vitamin BT, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, R)-(-)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate
A17618.09 A17618.18
A17618.09EA 83.6 EUR
A17618.09 A17618.18
L(-)-Carnitine ≥99%
L(-)-Carnitine
Purity: 99+% CAS No.: 541-15-1 Molecular Formula: C7H15NO3 Formula Weight: 161.20 Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 4292315 Merck Reference: 14,1849 MDL No.: MFCD00038747
Formula: C₇H₁₅NO₃
Peso molecolare: 161,20 g/mol
Punto di fusione: ∼ 190 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038747
CAS Number: 541-15-1
EINECS: 208-768-0
Merck Index: 14,1849