DL-Carnitine hydrochloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 461-05-2
Molecular Formula: C7H15NO3.HCl
Formula Weight: 197.66
Melting Point: 196-200°
Beilstein Reference: 4163212
Merck Reference: 14,1849
MDL No.: MFCD00011904
Formula:
C₇H₁₆ClNO₃ Punto di fusione: 196…200 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011904 CAS Number: 461-05-2 EINECS: 207-309-1 Merck Index: 14,1849 |