Propanephosphonic acid cyclic anhydride 50% (w/w) in DMF
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₂₁O₆P₃ Punto di ebollizione: 153 °C Flash Pt: 56 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006583 CAS Number: 68957-94-8 EINECS: 422-210-5 UN: 2920 ADR: 8,II |
Appearance | Clear yellow to brown Solution |
Refractive index | 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm) |
Assay | ≥50 % w/w Solids |