Propanephosphonic acid cyclic anhydride ≥50% in ethyl acetate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Propylphosphonic anhydride, 2,4,6-Tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxotriphosphorinane-2,4,6-trioxide
CAS No.: 68957-94-8
Molecular Formula: C9H21O6P3
Formula Weight: 318.19
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.4190
Boiling Point: 77°
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00006583
Formula:
C₉H₂₁O₆P₃ Peso molecolare: 318.19 g/mol Punto di ebollizione: 77 °C Densità: 1.080 Flash Pt: –3 °C (26 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006583 CAS Number: 68957-94-8 EINECS: 422-210-5 UN: 2924 ADR: 3 II |