Stampa…
1,3,2-Benzodioxaborole (catecholborane) 50% (w/w) in toluene , 98% (dry weight)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H30234.14 H30234.22
H30234.14EA 304 EUR
H30234.14 H30234.22
1,3,2-Benzodioxaborole (catecholborane) 50% (w/w) in toluene , 98% (dry weight)
1,3,2-Benzodioxaborole (catecholborane)
CAS No.: 274-07-7 Molecular Formula: C6H5BO2 Formula Weight: 119.92 Refractive Index: 1.5025 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00005846
Formula: C₆H₅BO₂
Peso molecolare: 119,92 g/mol
Densità: 0,911
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005846
CAS Number: 274-07-7
EINECS: 205-991-5
UN: 2924
ADR: 3,II