Boron trifluoride acetic acid complex (1:2) (35 - 36,5% BF₃)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Boron fluoride, acetic acid complex, Boron trifluoride - acetic acid complex, Trifluoroborane compound with acetic acid (1:2)
Purity: 96%
CAS No.: 373-61-5
Molecular Formula: BF3.2CH3CO2H
Formula Weight: 187.91
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.3670
Odour: Pungent
pH:
Formula:
C₄H₈BF₃O₄ Peso molecolare: 187,91 g/mol Punto di ebollizione: 143…146 °C Punto di fusione: –47 °C Densità: 1,353 Flash Pt: 83 °C (181 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036359 CAS Number: 373-61-5 EINECS: 206-768-5 UN: 1742 ADR: 8,II |