Boron trifluoride acetic acid complex (1:2) (∼33% BF₃)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
277220250
277225000
ACRO277220250EA
28.6
EUR
ACRO277220250
ACRO277225000
Boron trifluoride acetic acid complex (1:2) (∼33% BF₃)
Boron trifluoride acetic acid complex (1:2)
Formula:
C₄H₈BF₃O₄ Punto di ebollizione: 140…148 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –47 °C Densità: 1,345 g/cm³ Flash Pt: 84 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036359 CAS Number: 373-61-5 EINECS: 206-768-5 UN: 1742 ADR: 8,II |
Appearance | Clear light yellow to yellow brown Liquid (May darken on storage) |
Assay | 33 to 37 % (BF3) |
Free acid (CH3COOH) | 63 to 67 % |