Stampa…
Latte scremato in polvere, in polvere
Fornitore: PanReac AppliChem
A0830.0500 A0830.1000 A0830.5000
A0830.0500EA 35.5 EUR
A0830.0500 A0830.1000 A0830.5000
Latte scremato in polvere, in polvere
Milk, non fat (skim milk)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 999999-99-4
EINECS: 310-127-6