4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22034.0010
8.22034.0002
8.22034.0500
8.22034.0010EA
134
EUR
8.22034.0010
8.22034.0002
8.22034.0500
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde per sintesi, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
Formula:
C₁₁H₁₃NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007002 CAS Number: 6203-18-5 EINECS: 228-267-0 |
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 135 - 138 °C |
Molar Mass | 175.22 g/mol |