Stampa…
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Dimethylamino-Cinnamaldehyde
B24741.06 B24741.14
B24741.06EA 70.1 EUR
B24741.06 B24741.14
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde ≥98%
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 6203-18-5 Molecular Formula: C11H13NO Formula Weight: 175.23 Melting Point: 137-144° Beilstein Reference: 972369
Formula: C₁₁H₁₃NO
Peso molecolare: 175.23 g/mol
Punto di fusione: 137…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007002
CAS Number: 6203-18-5
EINECS: 228-267-0