4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
115790050
115790250
ACRO115790050EA
92.7
EUR
ACRO115790050
ACRO115790250
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde 98%
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
Formula:
C₁₁H₁₃NO Punto di fusione: 137…142 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00007002 CAS Number: 6203-18-5 EINECS: 228-267-0 |
Appearance | Yellow to orange Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 137 to 142 °C |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
Stabilizer | 0.1 % Hydroquinone |