Stampa…
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B24624.03 B24624.06 B24624.14
B24624.03EA 29.3 EUR
B24624.03 B24624.06 B24624.14
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97%
3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 3133-78-6 Molecular Formula: C10H8O2S Formula Weight: 192.24 Melting Point: 241-244° MDL No.: MFCD01830305
Formula: C₁₀H₈O₂S
Punto di fusione: 241…244 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01830305
CAS Number: 3133-78-6